CAS RN 13925-07-0
IUPAC Nor:
2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
Synonymes:
2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
Poids moléculaire (g/mol):
136.2
Formule moléculaire:
C8H12N2
InChi Key:
JZBCTZLGKSYRSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=NC=C(C)N=C1C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Éthyle-3,5(6)-diméthylpyrazine, mélange à 99%, mélange d’isomères
2-Éthyle-3,5(6)-diméthylpyrazine, mélange à 99%, mélange d’isomères
CAS: 13925-07-0 Formule moléculaire: C8H12N2 Poids moléculaire (g/mol): 136.198 Numéro MDL: MFCD00047392 Clé InChI: JZBCTZLGKSYRSF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,5-dimethyl-2-ethylpyrazine,pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl,2,6-dimethyl-3-ethylpyrazine,3-ethyl-2,6-dimethylpyrazine,2-ethyl-3,5-dimethyl pyrazine,pyrazine, 2,6-dimethyl-3-ethyl,unii-r182ey5l8c,fema no. 3149,2-ethyl-3,5 6-dimethylpyrazine,pyrazine, 3,5-dimethyl-2-ethyl PubChem CID: 26334 Nom de l’IUPAC: 2-éthyl-3,5-diméthylpyrazine SOURIRES: CCC1=NC=C(N=C1C)C