missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éthyle-3,5(6)-diméthylpyrazine, mélange à 99%, mélange d’isomères
Description
Il est appliqué comme odorant pour les cafés, les produits à saveur noisette et les aliments torréfiés.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué comme odorant pour les cafés, les produits à saveur noisette et les aliments torréfiés.
Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, le chloroforme et le dichlorométhane.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Il est appliqué comme odorant pour les cafés, les produits à saveur noisette et les aliments torréfiés.
Solubilité
Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, le chloroforme et le dichlorométhane.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine |
| Nom Remarque | mélange d’isomères |
| Densité | 0.96 |
| Point d’ébullition | 182 °C |
| Point d’éclair | 66 °C (151 °F) |
| Indice de réfraction | 1.5015 |
| Quantité | 25 g |
| Renseignements sur la solubilité | Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, le chloroforme et le dichlorométhane. |
| Poids de formule | 136.19 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H302 |
| Hazard Statement | GHS H StatementH302-H227 Harmful if swallowed.Combustible liquid. |
| Precautionary Statement | P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P330-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 237-694-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche