CAS RN 1391729-66-0
IUPAC Nor:
9-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Synonymes:
9-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Poids moléculaire (g/mol):
445.37
Formule moléculaire:
C30H28BNO2
InChi Key:
ZQVXGZDSERJQTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
9-([1,1'-Biphényl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 97,0+%, TCI America™
CAS: 1391729-66-0 Formule moléculaire: C30H28BNO2 Poids moléculaire (g/mol): 445.37 Numéro MDL: MFCD29089348 Clé InChI: ZQVXGZDSERJQTC-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 71100131 Nom de l’IUPAC: 9-{[1,1'-biphényl]-4-yl}-3-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole SOURIRES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1