missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-([1,1'-Biphényl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B50915G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B50915G 5 g
B50911G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B50915G Fournisseur TCI America Code fournisseur B50915G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1391729-66-0
Formule moléculaire C30H28BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 445.37
Numéro MDL MFCD29089348
Clé InChI ZQVXGZDSERJQTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71100131
Nom de l’IUPAC 9-{[1,1'-biphényl]-4-yl}-3-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
SOURIRES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-([1,1′-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Point de fusion 231 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Synonyme 9-(4-Biphenylyl)carbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester, 2-[9-([1,1′-Biphenyl]-4-yl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Poids de formule 445.37
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline