accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 137848-29-4

IUPAC Nor: 2'-amino-[1,1'-binaphthalen]-2-ol
Synonymes: nobin
Poids moléculaire (g/mol): 285.35
Formule moléculaire: C20H15NO
InChi Key: HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats