missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-2-Amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphtyle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A2317100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A2317100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A2317100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur A2317100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 137848-29-4
Formule moléculaire C20H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 285.346
Numéro MDL MFCD01882346
Clé InChI HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme (S)-(-)-1-(2-Amino-1-naphthyl)-2-naphthol, (S)-(-)-NOBIN, (S)-(-)-2′C-Amino-1,1′C-binaphthalen-2-ol
PubChem CID 3617797
Nom de l’IUPAC 1-(2-aminonaphtalène-1-yl)naphtalène-2-ol
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique (S)-(-)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthyl
Point de fusion 173 °C
Quantité 100 mg
Poids de formule 285.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline