accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13762-51-1

IUPAC Nor: potassium boranuide
Synonymes: potassium tetrahydroborate
Poids moléculaire (g/mol): 53.94
Formule moléculaire: BH4K
InChi Key: ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [BH4-].[K+]
Forme physique 
  • (4)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)