accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 136030-33-6

IUPAC Nor: (3S)-2-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
Synonymes: (3S)-2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 398.44
Formule moléculaire: C25H20NO4
InChi Key: LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-M
SMILES: [O-]C(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats