CAS RN 13494-98-9
IUPAC Nor:
yttrium(3+) hexahydrate trinitrate
Synonymes:
yttrium(3+) hexahydrate trinitrate
Poids moléculaire (g/mol):
383.01
Formule moléculaire:
H12N3O15Y
InChi Key:
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Nitrate d’yttrium(III) hexahydraté, 99,9% (base de métal trace)
Nitrate d’yttrium(III) hexahydraté, 99,9% (base de métal trace)
CAS: 13494-98-9 Formule moléculaire: N3O9Y·6H2O Poids moléculaire (g/mol): 383.01 Numéro MDL: MFCD00149940 Clé InChI: QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: yttrium nitrate hexahydrate,yttrium iii nitrate hexahydrate,yttriumnitrat german,yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6,yttrium trinitrate hexahydrate,nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate,nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci,yttriumnitrat,yttrium iii nitrate hexahydrate reo,ytterium nitrate PubChem CID: 166833 Nom de l’IUPAC: yttrium(3+); trinité; hexahydrate SOURIRES: [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]