CAS RN 13477-36-6
IUPAC Nor:
calcium diperchlorate
Synonymes:
calcium perchlorate|perchloric acid, calcium salt
Poids moléculaire (g/mol):
238.97
Formule moléculaire:
CaCl2O8
InChi Key:
ZQAOXERLHGRFIC-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Ca++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Calcium perchlorate hydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13477-36-6 Formule moléculaire: CaCl2O8 Poids moléculaire (g/mol): 238.97 Numéro MDL: MFCD00015971 Clé InChI: ZQAOXERLHGRFIC-UHFFFAOYSA-L Synonyme: calcium perchlorate,calcium diperchlorate,perchloric acid,calcium salt, tetrahydrate 8ci,9ci,hydrated,perchloric acid, calcium salt,perchloric acid, calcium salt 2:1,ca.2clo4,calcium 2+ diperchlorate ion,calcium perchlorate hydrate 250g,perchloric acid calcium salt 2:1e CID PubChem: 61629 Nom IUPAC: calcium;diperchlorate SMILES: [Ca++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O