CAS RN 13453-07-1
IUPAC Nor:
gold hydrochloridyl
Synonymes:
gold(III) chloride
Poids moléculaire (g/mol):
232.42
Formule moléculaire:
AuCl
InChi Key:
BRSVJNYNWNMJKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Cl].[Au]
1
–
4
de
4
résultats
1
Chlorure d’or(III), Premion™, 99,99% (base métallique), Au 64,4% minimum
CAS: 13453-07-1 Formule moléculaire: AuCl3 Numéro MDL: MFCD00014172
2
Chlorure d’or(III), 99,99+% (base de métal trace)
CAS: 13453-07-1 Formule moléculaire: AuCl3 Poids moléculaire (g/mol): 303.32
3
Chlorure d’or(III), UA 64,4% min
CAS: 13453-07-1 Formule moléculaire: AuCl3 Numéro MDL: MFCD00014172
4
Chlorure d’or(III), 99%
CAS: 13453-07-1 Formule moléculaire: AuCl3 Poids moléculaire (g/mol): 303.32 Numéro MDL: MFCD00014172