accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrPd

CAS RN 13444-94-5

IUPAC Nor: palladium(2+) dibromide
Synonymes: palladium(II) bromide
Poids moléculaire (g/mol): 266.23
Formule moléculaire: Br2Pd
InChi Key: INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Br-].[Br-].[Pd++]
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)