CAS RN 13395-36-3
IUPAC Nor:
ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
Synonymes:
ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
Poids moléculaire (g/mol):
200.23
Formule moléculaire:
C10H16O4
InChi Key:
NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Éthyle triméthylétopyruvétate, 98%
Éthyle triméthylétopyruvétate, 98%
CAS: 13395-36-3 Formule moléculaire: C10H16O4 Poids moléculaire (g/mol): 200.234 Numéro MDL: MFCD00052319 Clé InChI: NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ethyl trimethylacetopyruvate,hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester,5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester,5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester,ethyl pivaloylpyruvate,pivaloylpyruvic acid ethyl ester,3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester,ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate,trimethylacetopyruvic acid ethyl ester,ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate PubChem CID: 83403 Nom de l’IUPAC: Éthyle 5,5-diméthyl-2,4-dioxohexanoate SOURIRES: CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C