accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 132866-11-6

HClCH3OOCH3NHNOOOOH3CCH3NCH3CH3

CAS RN 132866-11-6

IUPAC Nor: hydrogen 3-{1-[(3,3-diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl} 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate chloride
Synonymes: lercanidipine
Poids moléculaire (g/mol): 648.2
Formule moléculaire: C36H42ClN3O6
InChi Key: WMFYOYKPJLRMJI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)