accessibility menu, dialog, popup

UserName

FeFeFeOOOO

CAS RN 1317-61-9

IUPAC Nor: diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
Synonymes: diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
Poids moléculaire (g/mol): 231.53
Formule moléculaire: Fe3O4
InChi Key: WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)