CAS RN 130560-97-3
IUPAC Nor:
3-chloro-4-fluorobenzene-1-carbothioamide
Synonymes:
3-chloro-4-fluorobenzenecarbothioamide
Poids moléculaire (g/mol):
189.63
Formule moléculaire:
C7H5ClFNS
InChi Key:
RSGPCKCTKDCMRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC(=S)C1=CC(Cl)=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide, 97%
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide, 97%
CAS: 130560-97-3 Formule moléculaire: C7H5ClFNS Poids moléculaire (g/mol): 189.632 Numéro MDL: MFCD00042478 Clé InChI: RSGPCKCTKDCMRR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-chloro-4-fluorothiobenzamide,3-chloro-4-fluorobenzothioamide,3-chloro-4-fluorobenzene-1-carbothioamide,benzenecarbothioamide,3-chloro-4-fluoro,amino 3-chloro-4-fluorophenyl methane-1-thione,acmc-1ccr0,3-chloro-4-fluoro-thiobenzamide,#,3-chloranyl-4-fluoranyl-benzenecarbothioamide,benzenecarbothioamide, 3-chloro-4-fluoro-9ci PubChem CID: 2779521 Nom de l’IUPAC: 3-chloro-4-fluorobenzène carbothioamide SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1C(=S)N)Cl)F