accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOBiBi

CAS RN 1304-76-3

IUPAC Nor: dibismuth(3+) trioxidandiide
Synonymes: bismuth(III) oxide
Poids moléculaire (g/mol): 465.96
Formule moléculaire: Bi2O3
InChi Key: TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Quantité 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (20)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
Niveau 
  • (5)
  • (4)
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (19)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (20)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (4)