CAS RN 1303-52-2
CAS RN 1303-52-2
IUPAC Nor:
gold(III) hydroxide
Synonymes:
gold(III) hydroxide
Poids moléculaire (g/mol):
251.01
Formule moléculaire:
AuH6O3
InChi Key:
PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O.O.O.[Au]
1
–
1
de
1
résultats
1
Gold(III) hydroxide, Au 79% min
CAS: 1303-52-2 Formule moléculaire: AuH6O3 Poids moléculaire (g/mol): 251.01 Numéro MDL: MFCD00046173 Clé InChI: PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: gold iii hydroxide,gold trihydroxide,gold hydroxide au oh 3,auh3o3,gold hydroxide, au oh 3,gold iii hydroxide, au CID PubChem: 102103 SMILES: O.O.O.[Au]