accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 127-51-5

CH3OCH3H3CCH3CH3(Z)

CAS RN 127-51-5

IUPAC Nor: (3Z)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
Synonymes: α-isomethyl ionone
Poids moléculaire (g/mol): 206.33
Formule moléculaire: C14H22O
InChi Key: JRJBVWJSTHECJK-LUAWRHEFNA-N
SMILES: CC(=O)C(\C)=C/C1C(C)=CCCC1(C)C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats