accessibility menu, dialog, popup

UserName

KCH3OO

CAS RN 127-08-2

IUPAC Name: potassium acetate
Synonyms: potassium acetate MeCO2K kaliumazetat AcOK KOAc
Molecular Weight (g/mol): 98.14
Molecular Formula: C2H3KO2
InChi Key: SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].CC([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (29)
  • (38)
Quantity 
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (9)
  • (2)
Percent Purity 
  • (17)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Physical Form 
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (9)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (25)
  • (17)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (17)
  • (28)
  • (29)
  • (38)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (9)
  • (2)
  • (17)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (1)