CAS RN 126-97-6
IUPAC Nor:
2-aminoethan-1-ol; 2-sulfanylacetic acid
Synonymes:
ethanolamine thioglycolate
Poids moléculaire (g/mol):
153.2
Formule moléculaire:
C4H11NO3S
InChi Key:
XTJCJAPNPGGFED-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NCCO.OC(=O)CS
1
–
1
de
1
résultats
1
Thioglycolate d’éthanolamine (environ 85% dans l’eau), TCI America™
CAS: 126-97-6 Formule moléculaire: C4H11NO3S Poids moléculaire (g/mol): 153.196 Numéro MDL: MFCD00050789 Clé InChI: XTJCJAPNPGGFED-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Monoethanolamine Thioglycolate, Ethanolamine Mercaptoacetate PubChem CID: 160430 Nom de l’IUPAC: 2-aminoéthanol; Acide 2-sulfanylacétique SOURIRES: C(CO)N.C(C(=O)O)S