CAS RN 125872-95-9
IUPAC Nor:
6-bromo-1-methyl-1H-indole
Synonymes:
6-bromo-1-methylindole
Poids moléculaire (g/mol):
210.07
Formule moléculaire:
C9H8BrN
InChi Key:
PXHJDPPKNUGKPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=CC2=CC=C(Br)C=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
6-Bromo-1-methyl-1H-indole, ≥97%, Thermo Scientific™
CAS: 125872-95-9 Formule moléculaire: C9H8BrN Poids moléculaire (g/mol): 210.07 Numéro MDL: MFCD08543444 Clé InChI: PXHJDPPKNUGKPM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 6-bromo-1-methyl-1h-indole,1h-indole,6-bromo-1-methyl,acmc-20eb8h,6-bromo-1-methyl indole,1-methyl-6-bromo-1h-indole,1h-indole, 6-bromo-1-methyl PubChem CID: 15546854 Nom de l’IUPAC: 6-bromo-1-methyl-1H-indole SOURIRES: CN1C=CC2=CC=C(Br)C=C12