accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3COPOOO

CAS RN 1241-94-7

IUPAC Nor: 2-ethylhexyl diphenyl phosphate
Synonymes: santicizer 141 2-ethylhexyldiphenylphosphate octicizer (2-ethylhexyl)-difenylfosfat 2-ethylhexyl diphenylphosphate
Poids moléculaire (g/mol): 362.41
Formule moléculaire: C20H27O4P
InChi Key: CGSLYBDCEGBZCG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats