CAS RN 123663-49-0
IUPAC Nor:
N-(7-methanesulfonamido-4-oxo-6-phenoxy-4H-chromen-3-yl)formamide
Synonymes:
iguratimod
Poids moléculaire (g/mol):
374.37
Formule moléculaire:
C17H14N2O6S
InChi Key:
ANMATWQYLIFGOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CS(=O)(=O)NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C2C(=O)C(NC=O)=COC2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Iguratimod 98,0+%, TCI America™
CAS: 123663-49-0 Formule moléculaire: C17H14N2O6S Poids moléculaire (g/mol): 374.367 Numéro MDL: MFCD00882374 Clé InChI: ANMATWQYLIFGOK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: N-(3-Formamido-4-oxo-6-phenoxy-4H-chromen-7-yl)methanesulfonamide, N-[7-(Methanesulfonamido)-4-oxo-6-phenoxy-4H-chromen-3-yl]formamide PubChem CID: 124246 Nom de l’IUPAC: N-[7-(méthanassulfonamido)-4-oxo-6-phénoxychromène-3-yl]formamide SOURIRES: CS(=O)(=O)NC1=C(C=C2C(=C1)OC=C(C2=O)NC=O)OC3=CC=CC=C3