accessibility menu, dialog, popup

UserName

OCNNCO

CAS RN 123-61-5

IUPAC Nor: 1,3-diisocyanatobenzene
Synonymes: 1,3-diisocyanatobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 160.13
Formule moléculaire: C8H4N2O2
InChi Key: VGHSXKTVMPXHNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C=NC1=CC(=CC=C1)N=C=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats