accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OCH3CH3HO

CAS RN 123-42-2

IUPAC Nor: 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
Synonymes: diacetone alcohol diacetonyl alcohol diacetonalkohol dimethyl acetonyl carbinol diacetone-alcool
Poids moléculaire (g/mol): 116.16
Formule moléculaire: C6H12O2
InChi Key: SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)CC(C)(C)O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)