CAS RN 121138-01-0
IUPAC Nor:
3-iodooxolane
Synonymes:
3-iodooxolane
Poids moléculaire (g/mol):
198
Formule moléculaire:
C4H7IO
InChi Key:
BKIQORJIKOPRCG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
IC1CCOC1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-iodotétrahydrofurane, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 121138-01-0 Formule moléculaire: C4H7IO Poids moléculaire (g/mol): 198.00 Numéro MDL: MFCD09878873 Clé InChI: BKIQORJIKOPRCG-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 3-iodotetrahydrofuran,3-iodo-tetrahydro-furan,furan, tetrahydro-3-iodo,3-iodanyloxolane,iodotetrahydrofuran PubChem CID: 22139264 Nom de l’IUPAC: 3-iodooxolane SOURIRES: IC1CCOC1