accessibility menu, dialog, popup

UserName

SiSiSiTiTiTiTiTi

CAS RN 12067-57-1

IUPAC Nor: trisilicon pentatitanium
Synonymes: trisilicon pentatitanium
Poids moléculaire (g/mol): 323.59
Formule moléculaire: Si3Ti5
InChi Key: GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats