accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 12064-62-9

IUPAC Nor: digadolinium(3+) trioxidandiide
Synonymes: gadolinium(III) oxide
Poids moléculaire (g/mol): 362.5
Formule moléculaire: Gd2O3
InChi Key: CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (9)
Forme physique 
  • (2)
  • (7)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (9)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)