accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONH2ONH2ONH2

CAS RN 1205674-38-9

IUPAC Nor: propane-1,2,3-tricarboxamide
Synonymes: propane-1,2,3-tricarboxamide
Poids moléculaire (g/mol): 173.17
Formule moléculaire: C6H11N3O3
InChi Key: APCDASFMETWCPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)CC(CC(N)=O)C(N)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats