CAS RN 1198-51-2
IUPAC Nor:
3-(bromomethyl)-5-chloro-1-benzothiophene
Synonymes:
3-(bromomethyl)-5-chloro-1-benzothiophene
Poids moléculaire (g/mol):
261.56
Formule moléculaire:
C9H6BrClS
InChi Key:
FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-(Bromométhyl)-5-chlorobenzo[b]thiophène 98,0+%, TCI America™
CAS: 1198-51-2 Formule moléculaire: C9H6BrClS Poids moléculaire (g/mol): 261.56 Numéro MDL: MFCD00173769 Clé InChI: FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene,3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene,3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene,3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene,5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene,5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene,benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro,pubchem13553 PubChem CID: 2779857 Nom de l’IUPAC: 3-(bromométhylle)-5-chloro-1-benzothiophène SOURIRES: ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1