CAS RN 1197193-30-8
IUPAC Nor:
ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Synonymes:
ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
231.05
Formule moléculaire:
C7H7BrN2O2
InChi Key:
CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=NC=C(Br)C=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Éthyle 5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Éthyle 5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1197193-30-8 Formule moléculaire: C7H7BrN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 231.049 Numéro MDL: MFCD12964050 Clé InChI: CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate,ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate,5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester,ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate,5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester PubChem CID: 52987579 Nom de l’IUPAC: Éthyle 5-bromopyrimidine-2-carboxylate SOURIRES: CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br