missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH61304MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH61304MD 250 mg
AAH6130403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH61304MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H61304MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1197193-30-8 | Molecular Formula: C7H7BrN2O2 | Molecular Weight: 231.049 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 1197193-30-8
Formule moléculaire C7H7BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 231.049
Numéro MDL MFCD12964050
Clé InChI CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 52987579
Nom de l’IUPAC Éthyle 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de formule 231.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristalline
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche