CAS RN 117977-21-6
IUPAC Nor:
2-({[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl}sulfanyl)-1H-1,3-benzodiazole
Synonymes:
2-({[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl}sulfanyl)-1H-1,3-benzodiazole
Poids moléculaire (g/mol):
343.45
Formule moléculaire:
C18H21N3O2S
InChi Key:
BSXAHDOWMOSVAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COCCCOC1=C(C)C(CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)=NC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Rabéprazole Sulfure 98,0+%, TCI America™
CAS: 117977-21-6 Formule moléculaire: C18H21N3O2S Poids moléculaire (g/mol): 343.45 Numéro MDL: MFCD08063845 Clé InChI: BSXAHDOWMOSVAP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methylthio]benzimidazole PubChem CID: 9949996 Nom de l’IUPAC: 2-({[4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthylpyridine-2-yl]méthyl}sulfanyl)-1H-1,3-benzodiazole SOURIRES: COCCCOC1=C(C)C(CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)=NC=C1