CAS RN 117572-79-9
IUPAC Nor:
3-bromo-4-methoxybenzonitrile
Synonymes:
3-bromo-4-methoxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
212.05
Formule moléculaire:
C8H6BrNO
InChi Key:
QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1Br)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile 98,0+%, TCI America™
CAS: 117572-79-9 Formule moléculaire: C8H6BrNO Poids moléculaire (g/mol): 212.05 Numéro MDL: MFCD00143097 Clé InChI: QHWZMDRKTYTPEE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-bromo-4-cyanoanisole,3-bromo-4-methoxylbenzonitrile,3-bromo-4-methoxybenzenecarbonitrile,3-bromo-4-methoxy-benzonitrile,benzonitrile, 3-bromo-4-methoxy,pubchem3795,acmc-1cexj,maybridge4_001971,3-bromo4-methoxybenzonitrile,ksc494m8l PubChem CID: 736049 Nom de l’IUPAC: 3-bromo-4-méthoxybenzonitrile SOURIRES: COC1=CC=C(C=C1Br)C#N