accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 115383-22-7

IUPAC Nor: hexatriacontacyclo[11.3.54.0¹⁷,²².0²,²³.0¹⁴,¹⁸.0¹⁹,⁷⁰.0²⁰,³⁷.0²¹,³⁴.0⁸,¹⁶.0¹⁰,¹⁵.0⁹,⁶³.0³,⁷.0⁴,²⁵.0⁶,⁶².0⁵,⁴⁸.0²⁴,³³.0³¹,³⁵.0²⁷,³².0²⁶,⁴⁷.0²⁸,⁴⁶.0⁴⁵,⁵⁰.0⁴⁹,⁶¹.0⁵¹,⁵⁹.0⁴⁴,⁵².0⁶⁰,⁶⁴.0¹¹,⁶⁵.0¹²,⁶⁷.0⁵⁸,⁶⁶.0⁵⁶,⁶⁸.0³⁸,⁶⁹.0³⁹,⁵⁵.0³⁶,⁴⁰.0³⁰,⁴¹.0²⁹,⁴³.0⁴²,⁵⁴.0⁵³,⁵⁷]heptaconta-1,3,5(48),6,8(16),9,11(65),12(67),13(70),14,17(22),18,20,23,25,27(32),28,30(41),31(35),33,36,38(69),39,42,44(52),45(50),46,49(61),51(59),53(57),54,56(68),58(66),60(64),62-pentatriacontaene
Synonymes: hexatriacontacyclo[11.3.54.0¹⁷,²².0²,²³.0¹⁴,¹⁸.0¹⁹,⁷⁰.0²⁰,³⁷.0²¹,³⁴.0⁸,¹⁶.0¹⁰,¹⁵.0⁹,⁶³.0³,⁷.0⁴,²⁵.0⁶,⁶².0⁵,⁴⁸.0²⁴,³³.0³¹,³⁵.0²⁷,³².0²⁶,⁴⁷.0²⁸,⁴⁶.0⁴⁵,⁵⁰.0⁴⁹,⁶¹.0⁵¹,⁵⁹.0⁴⁴,⁵².0⁶⁰,⁶⁴.0¹¹,⁶⁵.0¹²,⁶⁷.0⁵⁸,⁶⁶.0⁵⁶,⁶⁸.0³⁸,⁶⁹.0³⁹,⁵⁵.0³⁶,⁴⁰.0³⁰,⁴¹.0²⁹,⁴³.0⁴²,⁵⁴.0⁵³,⁵⁷]heptaconta-1,3,5(48),6,8(16),9,11(65),12(67),13(70),14,17(22),18,20,23,25,27(32),28,30(41),31(35),33,36,38(69),39,42,44(52),45(50),46,49(61),51(59),53(57),54,56(68),58(66),60(64),62-pentatriacontaene rugbyballene C70 fullerene fullerene C70 fullerene 70
Poids moléculaire (g/mol): 840.77
Formule moléculaire: C70
InChi Key: ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%14=C%15C%16=C%17C%18=C%19C%20=C%21C%22=C%19C%19=C%23C(C%11=C%19C%18=C%12%16)=C9C9=C%11C(=C2C9=C18)C1=C(C2=C%21C8=C9C(=C4C4=C9C9=C%12C(=C%17C%20=C8%12)C%15=C8C%14=C(C%12=C6C5=C4C%12=C98)C7=C%10%13)C2=C31)C%22=C%23%11
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (7)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Point d’ébullition 
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)