CAS RN 115372-36-6
CAS RN 115372-36-6
IUPAC Nor:
3-hydroxyadamantan-1-yl 2-methylprop-2-enoate
Synonymes:
3-hydroxyadamantan-1-yl 2-methylprop-2-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
236.31
Formule moléculaire:
C14H20O3
InChi Key:
OOIBFPKQHULHSQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(=C)C(=O)OC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Hydroxy-1-methacryloyloxyadamantane 98.0+%, TCI America™
CAS: 115372-36-6 Formule moléculaire: C14H20O3 Poids moléculaire (g/mol): 236.311 Numéro MDL: MFCD13152044 Clé InChI: OOIBFPKQHULHSQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-Hydroxy-1-adamantyl Methacrylate, Methacrylic Acid 3-Hydroxy-1-adamantyl Ester CID PubChem: 11856523 Nom IUPAC: (3-hydroxy-1-adamantyl) 2-methylprop-2-enoate SMILES: CC(=C)C(=O)OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)O