accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOPOOClOCl

CAS RN 115-96-8

IUPAC Nor: tris(2-chloroethyl) phosphate
Synonymes: tris(2-chloroethyl)phosphate niax 3CF niax flame retardant 3CF tris(chloroethyl)phosphate fyrol cef disflamoll tca celluflex cef tri(2-chloroethyl)phosphate antiblaze 100 celluflex
Poids moléculaire (g/mol): 285.48
Formule moléculaire: C6H12Cl3O4P
InChi Key: HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats