CAS RN 115-28-6
IUPAC Nor:
1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Synonymes:
chlorendic acid
Poids moléculaire (g/mol):
388.83
Formule moléculaire:
C9H4Cl6O4
InChi Key:
DJKGDNKYTKCJKD-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(=O)C1C(C(O)=O)C2(Cl)C(Cl)=C(Cl)C1(Cl)C2(Cl)Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide chlorendique 98,0+%, TCI America™
CAS: 115-28-6 Formule moléculaire: C9H4Cl6O4 Poids moléculaire (g/mol): 388.827 Numéro MDL: MFCD00167589 Clé InChI: DJKGDNKYTKCJKD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Het Acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Acid, Hexachloro-endo-methylenetetrahydrophthalic Acid PubChem CID: 8266 ChEBI: CHEBI:76603 Nom de l’IUPAC: 1,2,3,4,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ène-5,6-dicarboxylique acide SOURIRES: C1(C(C2(C(=C(C1(C2(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O)C(=O)O