accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3H3COH

CAS RN 114389-70-7

IUPAC Nor: 2-(dibutylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Synonymes: 2-(dibutylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol): 263.43
Formule moléculaire: C17H29NO
InChi Key: BRRGNOFUBFINSX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCN(CCCC)C(C)C(O)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats