accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOCH3CH3H3CCH3N

CAS RN 1126522-69-7

IUPAC Nor: 9-phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Synonymes: 9-phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Poids moléculaire (g/mol): 369.27
Formule moléculaire: C24H24BNO2
InChi Key: UBASCOPZFCGGAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats