missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Phényl-3-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P23765G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P23765G 5 g
P23761G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P23765G Fournisseur TCI America Code fournisseur P23765G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1126522-69-7
Formule moléculaire C24H24BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 369.27
Numéro MDL MFCD16621140
Clé InChI UBASCOPZFCGGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-Phenylcarbazole-3-boronic Acid Pinacol Ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(9-phenylcarbazol-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 57415695
Nom de l’IUPAC 9-phényl-3-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
SOURIRES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-Phenyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Point de fusion 164 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 369.27
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline