accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 111160-56-6

IUPAC Nor: diphenyl (2-sulfanylidene-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)phosphonate
Synonymes: diphenyl 2-sulfanylidene-1,3-benzoxazol-3-ylphosphonate
Poids moléculaire (g/mol): 383.36
Formule moléculaire: C19H14NO4PS
InChi Key: POSVXIWJQXSIIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)N1C(=S)OC2=CC=CC=C12
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats