missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphényle (2,3-Dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D20385G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D20385G 5 g
D203825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D20385G Fournisseur TCI America Code fournisseur D20385G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 111160-56-6
Formule moléculaire C19H14NO4PS
Poids moléculaire (g/mol) 383.358
Numéro MDL MFCD00142793
Clé InChI POSVXIWJQXSIIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme (2,3-Dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonic Acid Diphenyl Ester, DBOP
PubChem CID 11101020
Nom de l’IUPAC 3-diphénoxyphosphoryl-1,3-benzoxazole-2-thione
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N2C3=CC=CC=C3OC2=S)OC4=CC=CC=C4

Spécifications

Nom ou substance chimique Diphenyl (2,3-Dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl)phosphonate
Point de fusion 84 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 383.36
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-6555
TSCA Oui