CAS RN 11097-69-1
IUPAC Nor:
2,2',3,3',4-pentachloro-1,1'-biphenyl
Synonymes:
2,2',3,3',4-pentachloro-1,1'-biphenyl
Poids moléculaire (g/mol):
326.42
Formule moléculaire:
C12H5Cl5
InChi Key:
AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C(C(Cl)=C1Cl)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
Aroclor 1254, SPEX CertiPrep™
CAS: 11097-69-1 Formule moléculaire: C12H5Cl5 Poids moléculaire (g/mol): 326.422 Clé InChI: AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 40470 Nom de l’IUPAC: 1,2,3-trichloro-4-(2,3-dichlorophényl)benzène SOURIRES: C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
2
Aroclor 1254, Haut Niveau, SPEX CertiPrep™
CAS: 11097-69-1 Formule moléculaire: C12H5Cl5 Poids moléculaire (g/mol): 326.422 Clé InChI: AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 40470 Nom de l’IUPAC: 1,2,3-trichloro-4-(2,3-dichlorophényl)benzène SOURIRES: C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl