accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NSH2NNNNH2SNH2(Z)(Z)

CAS RN 109511-58-2

IUPAC Nor: (2Z,3Z)-bis({amino[(2-aminophenyl)sulfanyl]methylidene})butanedinitrile
Synonymes: (2Z,3Z)-bis({amino[(2-aminophenyl)sulfanyl]methylidene})butanedinitrile
Poids moléculaire (g/mol): 380.49
Formule moléculaire: C18H16N6S2
InChi Key: DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
SMILES: N\C(SC1=CC=CC=C1N)=C(\C#N)/C(/C#N)=C(\N)SC1=CC=CC=C1N
Type de produit 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats