accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1092934-19-4

IUPAC Nor: dipotassium [1,1'-binaphthalene]-2,2'-disulfonate
Synonymes: dipotassium [1,1'-binaphthalene]-2,2'-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol): 490.63
Formule moléculaire: C20H12K2O6S2
InChi Key: ALWKFXOUXLSOSQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats