CAS RN 109028-10-6
IUPAC Nor:
(2Z)-but-2-enedioic acid; 1-methyl-4-[7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl]piperazine
Synonymes:
1-methyl-4-[7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-yl]piperazine; maleic acid
Poids moléculaire (g/mol):
450.42
Formule moléculaire:
C21H21F3N4O4
InChi Key:
ZBPAHEUAJMCLRD-BTJKTKAUSA-N
SMILES:
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CC1)C1=NC2=CC(=CC=C2N2C=CC=C12)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
CGS 12066B dimaléat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 109028-10-6 Formule moléculaire: C25H25F3N4O8 Poids moléculaire (g/mol): 566.49 Numéro MDL: MFCD00055048 Clé InChI: HTEVMLYDEWVIQE-LVEZLNDCSA-N Synonyme: cgs 12066b dimaleate,1-methyl-4-7-trifluoromethyl pyrrolo 1,2-a quinoxalin-4-yl piperazine; bis butenedioic acid PubChem CID: 71299720 Nom de l’IUPAC: (E)-but-2-acide énedioïque; 4-(4-méthylpiperazine-1-yl)-7-(trifluorométhyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxaline SOURIRES: CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)N4C2=CC=C4.C(=CC(=O)O)C(=O)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O