CAS RN 108928-00-3
IUPAC Nor:
ethyl 2,4-difluorobenzoate
Synonymes:
ethyl 2,4-difluorobenzoate
Poids moléculaire (g/mol):
186.16
Formule moléculaire:
C9H8F2O2
InChi Key:
OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthyle 2,4-Difluorobenzoate 98,0+%, TCI America™
CAS: 108928-00-3 Formule moléculaire: C9H8F2O2 Poids moléculaire (g/mol): 186.16 Numéro MDL: MFCD00153149 Clé InChI: OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,4-difluorobenzoic acid ethyl ester,2,4-difluoro-benzoic acid ethyl ester,pubchem3467,acmc-209w2m,ethyl-2,4-difluorobenzoate,ethyl 2,4-di-fluorobenzoate,rarechem al bi 0213,ethyl2,4-difluorobenzoate,2,4 ethyl-difluorobenzoate,2,4-difluorobenzoic acid, ethyl ester PubChem CID: 2737170 Nom de l’IUPAC: Éthyle 2,4-difluorobenzoate SOURIRES: CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F