accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClP

CAS RN 1079-66-9

IUPAC Nor: chlorodiphenylphosphane
Synonymes: chlorodiphenylphosphine
Poids moléculaire (g/mol): 220.64
Formule moléculaire: C12H10ClP
InChi Key: XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (6)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)